(R)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester ≥95%, ee 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
363065000 363060050
ACRO363065000EA 217 EUR
ACRO363065000 ACRO363060050
(R)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester ≥95%, ee 98%
(R)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
CAS No.: 220498-08-8
Formula: C₈H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01091030
Núm. CAS: 220498-08-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)