Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
363290010
363290050
ACRO363290010EA
78.3
EUR
ACRO363290010
ACRO363290050
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
CAS No.: 52462-29-0
Formula:
C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂ Pto. de fusión: 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064793 Núm. CAS: 52462-29-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange-red to red-brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |