(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I)hexafluorophosphate, CRABTREE'S CATALYST, (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-iridium(I) hexafluorophosphate, (Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium (I) hexafluorophosphate, Crabtree's Catalyst
363581000 363585000
ACRO363581000EA 199 EUR
ACRO363581000 ACRO363585000
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS No.: 64536-78-3
Formula: C₃₁H₅₀F₆IrNP₂
MW: 804,90 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075097
Núm. CAS: 64536-78-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 45.6 to 47.0 %