Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
363610010 363612500
ACRO363610010EA 271 EUR
ACRO363610010 ACRO363612500
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Formula: C₈H₁₂Cl₂Pt
Pto. de fusión: 285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012413
Núm. CAS: 12080-32-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)