Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
363840010 363840250
ACRO363840010EA 61.3 EUR
ACRO363840010 ACRO363840250
Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Tris(hydroxymethyl)phosphine
CAS No.: 2767-80-8
Formula: C₃H₉O₃P
Pto. Ebullición: 111…113 °C (2,5 mmHg)
Pto. de fusión: 48…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055382
Núm. CAS: 2767-80-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %