Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
363955000 363950025
ACRO363955000EA 621 EUR
ACRO363955000 ACRO363950025
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
CAS No.: 14874-82-9
Formula: C₇H₈O₄Rh
MW: 259,04 g/mol
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009884
Núm. CAS: 14874-82-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green-red Flakes or needles
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥39.3 %