6,13-Pentacenedione 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6,13-Pentacenequinone
364270010 364270050
ACRO364270010EA 130 EUR
ACRO364270010 ACRO364270050
6,13-Pentacenedione 99%
6,13-Pentacenedione
CAS No.: 3029-32-1
Formula: C₂₂H₁₂O₂
MW: 308,34 g/mol
Pto. de fusión: 394 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003709
Núm. CAS: 3029-32-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %