Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: beta-Alanine methyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OMe·HCl, β-Alanine methyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic acid Methyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, Methyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, H-β-Ala-OMe.HCl
371470050 371470250
ACRO371470050EA 51.7 EUR
ACRO371470050 ACRO371470250
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride
CAS No.: 3196-73-4
Formula: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139.6 g/mol
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039060
Núm. CAS: 3196-73-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %