4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pinacol Borane
371630050 371630250 371631000
ACRO371630050EA 64.4 EUR
ACRO371630050 ACRO371630250 ACRO371631000
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97% estabilizado
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS No.: 25015-63-8
Formula: C₆H₁₃BO₂
MW: 127.98 g/mol
Pto. Ebullición: 42…43 °C (50 mmHg)
Densidad: 0.882 g/cm³
Pto. de inflamación: 5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674030
Núm. CAS: 25015-63-8
UN: 3399
ADR: 4.3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine