Maltotriose 93%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Amylotriose, α-1,4-Glucotriose, α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-Glc, (2R,3R,4R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal
225945000 225940250
ACRO225945000EA 47.2 EUR
ACRO225945000 ACRO225940250
Maltotriose 93%
Maltotriose
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formula: C₁₈H₃₂O₁₆
Pto. de fusión: 132…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006629
Núm. CAS: 1109-28-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
HPLC ≥91 % (ELSD)
Specific optical rotation +160° to +165° (25°C, 589 nm) (c=1, H2O)