Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
211305000 211300050
ACRO211305000EA 653 EUR
ACRO211305000 ACRO211300050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formula: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MW: 493.08 g/mol
Pto. de fusión: 256 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012415
Núm. CAS: 12092-47-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥40.8 %