Isonicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
211680250 211681000 211682500
ACRO211680250EA 88.8 EUR
ACRO211680250 ACRO211681000 ACRO211682500
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formula: C₆H₄ClNO
Pto. de fusión: 153…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012830
Núm. CAS: 39178-35-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 161 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %