Dimidio bromuro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bromuro de 3,8-diamino-6-fenil-5-metilfenantridinio, Bromuro de 2,7-diamino-9-fenil-10-metilfenantridinio
215342500 215340010
ACRO215342500EA 145 EUR
ACRO215342500 ACRO215340010
Dimidio bromuro 98%
Dimidio bromuro
Formula: C₂₀H₁₈BrN₃
MW: 380.29 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011757
Núm. CAS: 518-67-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)