(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
399830100 399830010
ACRO399830100EA 200 EUR
ACRO399830100 ACRO399830010
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% estabilizado
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Colorless Liquid
Formula: C₈H₁₉BrOSi
Pto. Ebullición: 70…75 °C (2,5 mmHg)
Densidad: 1,115 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209550
Núm. CAS: 86864-60-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Stabilizer ≤5 % Na2CO3