Ácido ortofosfórico 98+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
389025000 389020025 389021000
389025000.EA 55.5 EUR
389025000. 389020025. 389021000.
Ácido ortofosfórico 98+%, puro
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Pto. Ebullición: ∼158 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42 °C
Densidad: 1,7 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm