2-Nitro-1-phenylpropene 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
386510050 386510010 386510250
ACRO386510050EA 70.4 EUR
ACRO386510050 ACRO386510010 ACRO386510250
2-Nitro-1-phenylpropene 99%
2-Nitro-1-phenylpropene
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014720
Núm. CAS: 705-60-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %