Polisulfuros de potasio (K2Sx), puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
389592500 389590025 389590010
ACRO389592500EA 50.9 EUR
ACRO389592500 ACRO389590025 ACRO389590010
Polisulfuros de potasio (K2Sx), puro
Polisulfuros de potasio (K2Sx)
Formula: K₂(S)n
Pto. de fusión: 200…250 °C
Densidad: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148074
Núm. CAS: 37199-66-9
UN: 1382
ADR: 4.2,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre to brown Lumps
Titration Iodometric 42.0 to 44.0 % (K2S)