3,3-Dimethylbutylamine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
179380010 179380050
ACRO179380010EA 113 EUR
ACRO179380010 ACRO179380050
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₆H₁₅N
MW: 101.193 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.752 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008201
Núm. CAS: 15673-00-4
UN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %