Acetaldehído 99.5%, AcroSeal®, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Etanal
427171000 427178000
427171000.EA 38 EUR
427171000. 427178000.
Acetaldehído 99.5%, AcroSeal®, extra_pure
Acetaldehído
Formula: CH₃CHO
MW: 44.05 g/mol
Pto. Ebullición: 21 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0.785 g/cm³
Pto. de inflamación: –27 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006991
Núm. CAS: 75-07-0
UN: 1089
ADR: 3 I
Índice Merck: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %