Amoníaco 7N in methanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
428381000 428388000
428381000.EA 91.9 EUR
428381000. 428388000.
Amoníaco 7N in methanol, AcroSeal®
Amoníaco
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: –33 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –77 °C
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011418
Núm. CAS: 7664-41-7
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 6.0 to 7.5 N
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %