1-Bromo-2,2-dimetilpropano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
425720250 425720010 425720050
ACRO425720250EA 229 EUR
ACRO425720250 ACRO425720010 ACRO425720050
1-Bromo-2,2-dimetilpropano 98%
1-Bromo-2,2-dimetilpropano
Formula: C₅H₁₁Br
Pto. Ebullición: 105…106 °C (767 mmHg)
Densidad: 1,199 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000209
Núm. CAS: 630-17-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %