Allylmagnesium bromide 1 M in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
209531000 209538000
209531000.EA 102 EUR
209531000. 209538000.
Allylmagnesium bromide 1 M in diethyl ether, AcroSeal®
Allylmagnesium bromide
Appearance: Yellow-green to grey Solution
Formula: C₃H₅BrMg
Densidad: 0,851 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000044
Núm. CAS: 1730-25-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-green to grey Solution
Titration Grignard 0.9 to 1.1 M