DL-α-Tocoferol (sintético) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
428121000 428120250 428125000
ACRO428121000EA 94.8 EUR
ACRO428121000 ACRO428120250 ACRO428125000
DL-α-Tocoferol (sintético) 95%
DL-α-Tocoferol
Formula: C₂₉H₅₀O₂
Pto. de fusión: 2,5…3.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072045
Núm. CAS: 10191-41-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %