Etanolamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
149580010 149580025 149580250 149582500
ACRO149580010EA 59.8 EUR
ACRO149580010 ACRO149580025 ACRO149580250 ACRO149582500
Etanolamina 99%
Etanolamina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 171 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10,3 °C
Densidad: 1,012 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008183
Núm. CAS: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA