Ciclopentilmetil éter 99.9+% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
396130010
396130025
396130500
396132500
ACRO396130010EA
140
EUR
ACRO396130010
ACRO396130025
ACRO396130500
ACRO396132500
Ciclopentilmetil éter 99.9+% estabilizado, extra puro
Ciclopentilmetil éter
Formula:
C₆H₁₂O Pto. de fusión: –140 °C Densidad: 0,86 g/cm³ Pto. de inflamación: –1 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08276401 Núm. CAS: 5614-37-9 UN: 3271 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.90 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 45 to 100 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤50 ppm |