Ácido cicloheptanocarboxílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
111020050 111020250
ACRO111020050EA 122 EUR
ACRO111020050 ACRO111020250
Ácido cicloheptanocarboxílico 97%
Ácido cicloheptanocarboxílico
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 135…138 °C (9 mmHg)
Pto. de fusión: 71 °C
Densidad: 1,035 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004152
Núm. CAS: 1460-16-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %