Isobutilamina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
122500010 122500025 122502500
ACRO122500010EA 72.2 EUR
ACRO122500010 ACRO122500025 ACRO122502500
Isobutilamina
Isobutilamina
Formula: C₄H₁₁N
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,73 g/cm³
Pto. de inflamación: –9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008146
Núm. CAS: 78-81-9
UN: 1214
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Additional info is possible)