Ciclohexanometilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
146570050 146570250
ACRO146570050EA 69.3 EUR
ACRO146570050 ACRO146570250
Ciclohexanometilamina 97%
Cyclohexanemethylamine
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Pto. Ebullición: 161…163 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001520
Núm. CAS: 3218-02-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %