3-bromofuran-2,5-dione 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromomaleic anhydride
147450100 147450500
ACRO147450100EA 76.3 EUR
ACRO147450100 ACRO147450500
3-bromofuran-2,5-dione 97%
3-bromofuran-2,5-dione
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₄HBrO₃
MW: 176,953 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,905 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005519
Núm. CAS: 5926-51-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %