Ácido pirrol-2-carboxilico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
132070010
132070050
132070250
ACRO132070010EA
50.4
EUR
ACRO132070010
ACRO132070050
ACRO132070250
Ácido pirrol-2-carboxilico 97%
Ácido pirrol-2-carboxilico
Formula:
C₅H₅NO₂ Pto. de fusión: 207…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005219 Núm. CAS: 634-97-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |