5-Aminoquinolina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
104600010 104600050
ACRO104600010EA 77.8 EUR
ACRO104600010 ACRO104600050
5-Aminoquinolina
5-Aminoquinolina
Formula: C₉H₈N₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 106…109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006797
Núm. CAS: 611-34-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
GC ≥96.0 %