3-Furanmethanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
188080050 188080250
ACRO188080050EA 178 EUR
ACRO188080050 ACRO188080250
3-Furanmethanol 99%
3-Furanmethanol
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Pto. Ebullición: 79…80 °C (17 mmHg)
Densidad: 1,139 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005352
Núm. CAS: 4412-91-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %