1,2-Dietoxietano 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
208240010 208240025 208241000
ACRO208240010EA 294 EUR
ACRO208240010 ACRO208240025 ACRO208241000
1,2-Dietoxietano 99%
1,2-Dietoxietano
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 121,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –74 °C
Densidad: 0,8417 g/cm³
Pto. de inflamación: 19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009253
Núm. CAS: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %