Cromo (III) cloruro, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Chromium trichloride
190470250
190470050
190471000
ACRO190470250EA
87.2
EUR
ACRO190470250
ACRO190470050
ACRO190471000
Cromo (III) cloruro, anhidro 99%
Cromo (III) cloruro
Formula:
Cl₃Cr MW: 158.35 g/mol Pto. de fusión: 1152 Densidad: 2.8 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010948 Núm. CAS: 10025-73-7 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 12,02278 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Purple Glistening powder or flakes |
Assay | ≥98.5 % |