Tetrabutilamonio cloruro 95% tech. contains also bromide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
174120050 174120250 174121000 174125000
ACRO174120050EA 33.9 EUR
ACRO174120050 ACRO174120250 ACRO174121000 ACRO174125000
Tetrabutilamonio cloruro 95% tech. contains also bromide
Tetrabutilamonio cloruro
Formula: C₁₆H₃₆ClN
Pto. de fusión: 83…86 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011635
Núm. CAS: 1112-67-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 % (on dry substance)
Water ≤4 %
Bromide (Br) ≤5 %