Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Hydroxypivalic acid methyll ester, Methyl 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionate, Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, Methyl Hydroxypivalate, Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate, 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionic acid methyll ester
210910250 210911000
ACRO210910250EA 73.1 EUR
ACRO210910250 ACRO210911000
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98+%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,1600 g/mol
Pto. Ebullición: 177…178 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009707
Núm. CAS: 14002-80-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %