1-Bromobutanona 90% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-butanone
222450010 222450050 222450250
ACRO222450010EA 96.6 EUR
ACRO222450010 ACRO222450050 ACRO222450250
1-Bromobutanona 90% estabilizado
1-Bromobutanona
Formula: BrH₂CC(O)CH₂CH₃
MW: 151 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C (150 mmHg)
Densidad: 1.479 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000207
Núm. CAS: 816-40-0
UN: 3334
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer Approx. 0.5 % CaCO3