1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylbut-3-yn-2-amine
175620010
175620050
175620250
ACRO175620010EA
26.1
EUR
ACRO175620010
ACRO175620050
ACRO175620250
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula:
C₅H₉N MW: 83,134 g/mol Pto. Ebullición: 79…80 °C (760 mmHg) Densidad: 0,79 g/cm³ Pto. de inflamación: 2 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008052 Núm. CAS: 2978-58-7 UN: 2733 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...