Éter dietílico 99+% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Oxidietano, Dietil éter, 2,2'-Oxibisetano
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
176830010 176830050 176830250
ACRO176830010EA 58.8 EUR
ACRO176830010 ACRO176830050 ACRO176830250
Éter dietílico 99+% estabilizado, extra puro
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Pto. Ebullición: 34,6 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –116 °C
Densidad: 0,714 g/cm³
Pto. de inflamación: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 7 ppm BHT
Relative density (20°C) 0.714 to 0.716
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Peroxides ≤0.0005 %