Plomo (II) cloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de plomo, Cloruro de plomo(II)
193310010 193310500 193312500
ACRO193310010EA 138 EUR
ACRO193310010 ACRO193310500 ACRO193312500
Plomo (II) cloruro 99%
Plomo (II) cloruro
Formula: Cl₂Pb
Pto. Ebullición: 950 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 501 °C
Densidad: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011157
Núm. CAS: 7758-95-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %