Ácido 1-metilciclopropanocarboxilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
194960010 194960050
ACRO194960010EA 68.4 EUR
ACRO194960010 ACRO194960050
Ácido 1-metilciclopropanocarboxilico 98%
Ácido 1-metilciclopropanocarboxilico
Formula: C₅H₈O₂
Pto. de fusión: 34…36 °C
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001290
Núm. CAS: 6914-76-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %