Furano 99+% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
181110010
181112500
181110025
ACRO181110010EA
96.2
EUR
ACRO181110010
ACRO181112500
ACRO181110025
Furano 99+% estabilizado
Furano
Formula:
C₄H₄O Pto. Ebullición: 31,3 °C Pto. de fusión: –85,6 °C Densidad: 0,936 g/cm³ Pto. de inflamación: –35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003222 Núm. CAS: 110-00-9 UN: 2389 ADR: 3,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4197 to 1.4217 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≤0.05 % (Furfural) |
Stabilizer | 0.025 to 0.04 % BHT |
Peroxides | ≤0.015 % (as H2O2) |