Sodio nitrito 99% contains an anticaking reagent, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diazotizing salts
196620025 196620010 196620100
ACRO196620025EA 86.7 EUR
ACRO196620025 ACRO196620010 ACRO196620100
Sodio nitrito 99% contains an anticaking reagent, extra puro
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 271 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011118
Núm. CAS: 7632-00-0
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,08721
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Water ≤0.3 %
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent ≤0.1 %