Cobre oxicarbonato 54-56% Cu Cu 54-56%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carbonato de cobre(II) - Hidróxido de cobre(II) (1:1)
196670250 196675000 196670025
ACRO196670250EA 26 EUR
ACRO196670250 ACRO196675000 ACRO196670025
Cobre oxicarbonato 54-56% Cu Cu 54-56%, puro
Cobre oxicarbonato
Formula: CuCO₃·Cu(OH)₂
MW: 221.12 g/mol
Pto. de fusión: 200
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010976
Núm. CAS: 12069-69-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02658
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder
Assay 54 to 56 % (Cu)