Estaño (II) cloruro, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de estaño
196980250 196981000 196985000 196980025
ACRO196980250EA 31.9 EUR
ACRO196980250 ACRO196981000 ACRO196985000 ACRO196980025
Estaño (II) cloruro, anhidro 98%
Estaño (II) cloruro
Formula: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Pto. Ebullición: 623
Pto. de fusión: 246
Densidad: 3.95 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011241
Núm. CAS: 7772-99-8
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,08861
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤75 ppm