Ácido oxálico, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethanedioic acid
186430010 186432500 186430050
ACRO186430010EA 90.3 EUR
ACRO186430010 ACRO186432500 ACRO186430050
Ácido oxálico, anhidro 98%
Ácido oxálico
Formula: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Pto. Ebullición: 365
Pto. de fusión: 189…191 °C
Densidad: 1.9 g/cm³
Pto. de inflamación: >93.4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002573
Núm. CAS: 144-62-7
Índice Merck: 13,06980
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 191 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)