Isotiocianatoformiato de etilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
187850050 187850250
ACRO187850050EA 83.2 EUR
ACRO187850050 ACRO187850250
Isotiocianatoformiato de etilo 95%
Isotiocianatoformiato de etilo
Formula: C₄H₅NO₂S
Pto. Ebullición: 56 °C (18 mmHg)
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004814
Núm. CAS: 16182-04-0
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %