4-Iodo-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Iodopyrazole
200370050
200370250
ACRO200370050EA
107
EUR
ACRO200370050
ACRO200370250
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formula:
C₃H₃IN₂ Pto. de fusión: 108…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005244 Núm. CAS: 3469-69-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 112 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |