Carbonato de bis(4-nitrofenilo) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-nitrophenyl) carbonate
171600010 171600050 171600250
ACRO171600010EA 22 EUR
ACRO171600010 ACRO171600050 ACRO171600250
Carbonato de bis(4-nitrofenilo) 97%
Carbonato de bis(4-nitrofenilo)
Formula: C₁₃H₈N₂O₇
MW: 304.22 g/mol
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007322
Núm. CAS: 5070-13-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 144 °C
GC ≥96.0 %
Moisture 6 % to 10 %
Bulk density 475 to 625 kg/m³
Acidity ≤0.1 mg KOH/g (Free Acidity)