N-Oxido de N-metilmorfolina 50% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
348270010 348270250 348271000
ACRO348270010EA 192 EUR
ACRO348270010 ACRO348270250 ACRO348271000
N-Oxido de N-metilmorfolina 50% (w/w) in water
N-Oxido de N-metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. de fusión: –20 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005947
Núm. CAS: 7529-22-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 49 to 51 %